Learn More
R&D Systems™ Mouse DLL1 (NP_031891.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | DLL1 |
| Número de acceso | NP_031891.2 |
| ID de gen (Entrez) | 28514 |
| Alias de gen | Delta, delta (Drosophila)-like 1, Delta 1, Delta1, delta-like 1 (Drosophila), delta-like protein 1, DL1, Drosophila Delta homolog 1, H-Delta-1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |