Learn More
Mouse CXCR4 Antibody, R&D Systems™
Description
CXCR4 Monoclonal specifically detects CXCR4 in Human∣Mouse∣Rat∣Transgenic Mouse samples. It is validated for Bioassay∣CyTOF∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Frozen)∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣In vivo Assay∣Neutralization∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antígeno | CXCR4 |
| Aplicaciones | Bioassay, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), In vivo Assay, Neutralization, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 247506 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 8-40 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P70658 |
| Alias de gen | CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201E, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LAP-3, LCR1, LESTR, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3R, NPY3RWHIM, NPYR, NPYRL, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor, WHIMS |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?