Learn More
R&D Systems™ Mouse CXCL16 (NP_075647) VersaClone cDNA
Código de producto. 18737648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18737648 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18737648 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CXCL16
Número de acceso NP_075647
ID de gen (Entrez) 58191
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 16, CXC chemokine ligand 16, CXCL16, CXCLG16, Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low density lipoprotein, SCYB16, Small-inducible cytokine B16, SRPSOXC-X-C motif chemokine 16, SR-PSOXTransmembrane chemokine CXCL16
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg