Learn More
R&D Systems™ Mouse Coagulation Factor II (NP_034298.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18789996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18789996 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18789996 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Especificaciones
génica Coagulation Factor II/Thrombin
Número de acceso NP_034298.1
ID de gen (Entrez) 2147
Alias de gen Coagulation Factor II, coagulation factor II (thrombin) receptor-like 2, Coagulation factor II receptor-like 2, Coagulation factor II receptor-like 2 (protease-actovated receptor 3), F2, PAR-3, PAR3proteinase-activated receptor 3, protease-activated receptor 3, proteinase-activated receptor-3, PT, serine protease, Thrombin, Thrombin receptor-like 2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg