missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CLEC4F/CLECSF13 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18707217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18707217 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18707217 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2784SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

CLEC4F/CLECSF13 Polyclonal specifically detects CLEC4F/CLECSF13 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC4F/CLECSF13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P70194
Alias de gen CLECSF13, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 13, C-type lectin 13, C-type lectin domain family 4, member F, Galactose Particle Receptor, KCLR, KCR
Símbolos de los genes CLEC4F
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CLEC4F/CLECSF13 Ala65-Gly548 Accession # P70194
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165530
Especificidad de la prueba Detects mouse CLEC4F/CLECSF13 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.