missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse CLEC12B (NP_081985) VersaClone cDNA

Código de producto. 18785638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18785638 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18785638 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.

  • Also known as: 4933425B16Rik
  • CLEC12B is a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily.
  • It is a cell surface receptor that protects target cells against natural killer cellmediated lysis.
  • It also modulates signaling cascades and mediates tyrosine phosphorylation of target MAP kinases.
  • The CLEC12B insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
  • For reasearch use only. Not for use in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

génica mClec12b
Número de acceso NP_081985
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 841 bp
ID de gen (Entrez) 387837
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.