Learn More
Invitrogen™ Mouse CGRP1 ELISA Kit
Descripción
Este gen codifica las hormonas peptídicas calcitonina, péptido relacionado con el gen de la calcitonina y katacalcina mediante el empalme de ARN alternativo específico del tejido de las transcripciones del gen y la disociación de proteínas precursoras inactivas. La calcitonina participa en la regulación del calcio y actúa para regular el metabolismo del fósforo. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina funciona como vasodilatador, mientras que la katacalcina es un péptido reductor del calcio. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P70160 |
| Intervalo del ensayo | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 9.38 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 12310 |
| Símbolo de gen | Calca |
| CV interensayo | <10% |
| Mostrar más |