Learn More
R&D Systems™ Mouse CD94 (NP_034784) VersaClone cDNA
Código de producto. 18726789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18726789 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18726789 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
R&D Systems™ Mouse CD94 (NP_034784) VersaClone cDNA is a type II membrane protein preferentially expressed on NK cells.
The Mouse CD94 (NP_034784) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD94, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD94 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mKlrd1
Número de acceso NP NP_034784
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 553bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 3824
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg