Learn More
R&D Systems™ Mouse CD68/SR-D1 (NP_001277987.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CD68/SR-D1 |
| Número de acceso | NP_001277987.1 |
| ID de gen (Entrez) | 968 |
| Alias de gen | CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1, SRD1, SR-D1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |