Learn More
R&D Systems™ Mouse CD3 delta/CD3d (NP_038515.3) VersaClone cDNA
Código de producto. 18701227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18701227 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18701227 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CD3 delta
Número de acceso NP_038515.3
ID de gen (Entrez) 915
Alias de gen CD3 antigen, delta subunit, CD3D, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, T3DOKT3, delta chain, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg