Learn More
R&D Systems™ Mouse CD21 (NP_031784.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18746868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18746868 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18746868 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CD21
Número de acceso NP_031784.1
ID de gen (Entrez) 1380
Alias de gen C3DR, C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3 d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg