Learn More
R&D Systems™ Mouse CD2 (NP_038514) VersaClone cDNA
Código de producto. 18705499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18705499 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18705499 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.31€
    317.10€ / 10 microgramos
    Ahorro 39.21€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Mouse CD2 (NP_038514) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The CD2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica mCD2
Número de acceso NP_038514
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 914
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg