Descripción
Fracciones S9 de hígado preparadas a partir de un grupo de ratones CD-1 macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Hay disponibles especies personalizadas bajo pedido.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mL |
| Pureza | Calidad para investigación |
| Especie del huésped | Ratón |
| Concentración | 20 mg/ml |
| Tipo de producto | Fracción S9 de ratón |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre -60 °C y -85 °C. |
| Formato | Tubo |
| Localización subcelular | Fracción S9 |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |