Learn More
GIBCO™ Mouse (CD-1) Microsomes
Código de producto. 10772650 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10772650 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10772650 Proveedor GIBCO™ N.º de proveedor MSMCPL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    59.65€ / 0.5 ml
    Ahorro 20.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de ratones CD-1 macho. Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de ratones CD-1 macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Hay disponibles especies personalizadas bajo pedido.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Ratón
Concentración 20 mg/ml
Tipo de producto Microsoma de ratón
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.
Formato Tubo
Localización subcelular Microsomas
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Gibco
Fuente de dadores Agrupadas
Sexo Hombre
Forma física Congelado
Tissue Hígado