Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female
Descripción
Estos hepatocitos criopreservados plaqueables de ratón hembra (CD-1) se han caracterizado para actividades enzimáticas de metabolización de fármacos en fase I y fase II.
Células por vial: Entre cuatro y ocho millones
Consiga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO
Los hepatocitos de alta calidad y alta viabilidad, con niveles de expresión enzimática in vivo y morfología celular adecuada aumentan la capacidad de dibujar correlaciones in vitro⁄in vivo y de tomar decisiones sólidas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas junto con las estrictas especificaciones de liberación garantizan la recepción de hepatocitos criopreservados de la mejor calidad.
Cada lote se prueba para:
Actividades enzimáticas de fase I y II
Morfología apropiada
Viabilidad generalmente > 75 %
Eficacia de los accesorios
Formación e integridad de monocapas
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados:
Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos ,
Nota:
Estos productos requieren envío en recipientes Dewar de vapor LN2, por lo tanto, pueden aplicarse cargos adicionales.
Células por vial: Entre cuatro y ocho millones
Consiga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO
Los hepatocitos de alta calidad y alta viabilidad, con niveles de expresión enzimática in vivo y morfología celular adecuada aumentan la capacidad de dibujar correlaciones in vitro⁄in vivo y de tomar decisiones sólidas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas junto con las estrictas especificaciones de liberación garantizan la recepción de hepatocitos criopreservados de la mejor calidad.
Cada lote se prueba para:
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados:
Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos ,
Nota:
Estos productos requieren envío en recipientes Dewar de vapor LN2, por lo tanto, pueden aplicarse cargos adicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los viales de hepatocitos criopreservados deben almacenarse en un recipiente Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a - 135 °C. |
| Tipo de célula | Célula de hepatocitos |
| Formulario | Crioconservado |
| Sexo | Mujer |
| Especie | Ratón |
| Fuente de dadores | Agrupadas |
| N.° de celdas | 4-8 x 10^6 |
| Línea de productos | Gibco |
| Tipo de producto | Hepatocitos |
| Cantidad | 1 vial |