Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA CCL5 de ratón
Código de producto. 16881606 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16881606 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16881606 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE1001796T
KE10017 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para CCL5 de ratón se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de CCL5 de ratón endógena.
  • CCL5, también conocido como RANTES, pertenece a la familia de quimiocinas CC. Se expresa fuertemente en el hígado humano y murino en caso de lesión.
  • Se ha descubierto que el CCL5 se produce mediante numerosos tipos de células, como plaquetas, macrófagos, células endoteliales y células estrellado. El CCL5 recluta linfocitos T, células dendríticas, eosinófilos, células NK, mastocitos, Y basófilos en sitios de inflamación interactuando con 3 receptores específicos acoplados a proteínas G: CCR1, CCR3 y CCR5.
  • Aunque el CCL5 puede promover respuestas inmunitarias antitumorales eficaces, también se ha asociado con la progresión del cáncer y la metástasis.
  • El ensayo reconoce la CCL5 de ratón. Un anticuerpo específico para CCL5 de ratón se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína CCL5 de ratón en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para el CCL5 del ratón para detectar la proteína CCL5 de ratón capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Número de acceso NP_038681
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5,7 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 20304
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P30882
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse CCL5 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine