Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA CCL4 de ratón
Código de producto. 16811626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16811626 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16811626
Marca: Proteintech™ KE1003096T
KE10030 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para CCL4 de ratón se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de CCL4 de ratón endógena.
  • El CCL4 (ligando de quimiocinas C-C 4), también conocido como MIP-1β, desempeña un papel clave en la inflamación y la regulación inmunitaria.
  • El CCL4 es un factor importante de supresión del VIH producido por las células T CD8+. El CCL4 se produce mediante una amplia variedad de células, entre las que se incluyen: Células inmunitarias (monocitos, células B y linfocitos T), fibroblastos, células endoteliales y epiteliales. El CCL4 tiene un amplio espectro de células diana, incluyendo células dendríticas inmaduras, que expresan el receptor de cognado CCR5.
  • Se informó de una mayor expresión de CCL4 en los monocitos y en la sangre de personas de edad avanzada. La concentración de CCL4 en el cuerpo aumenta con la edad, lo que puede causar inflamación crónica y daño hepático.
  • El ensayo reconoce la CCL4 de ratón. Un anticuerpo específico para CCL4 de ratón se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína CCL4 de ratón en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para el CCL4 del ratón para detectar la proteína CCL4 de ratón capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso BC119257
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 20303
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P14097
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human IFN-beta ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine