Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para CCL11/eoxatina de ratón
Código de producto. 16841636 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16841636 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16841636 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE1004396T
KE10043 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para CCL11 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la CCL11 endógena.
  • El ensayo reconoce la CCL11 de ratón. Un anticuerpo específico para CCL11 se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína CCL11 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para el CCL11 del ratón para detectar la proteína CCL11 de ratón capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • El CCL11, también llamado eotaxina, se descubrió inicialmente como un quimioatrayente específico de eosinófilos. El CCL11 desempeña un papel central en reacciones inflamatorias alérgicas y no alérgicas mediante el reclutamiento de células inmunitarias como eosinófilos, basófilos y linfocitos Th2.
  • El CCL11 se une a los receptores de quimiocinas CCR2, CCR3 y CCR5, con mayor afinidad con CCR3.
  • Se han descrito altos niveles de LCC11 en varias enfermedades inflamatorias crónicas, como la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, el asma, las enfermedades gastrointestinales y la artritis reumatoide.
Especificaciones
Número de acceso BC027521
Intervalo del ensayo De 7,8 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,9 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 20292
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P48298
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse CCL11/Eotaxin ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine