Learn More
R&D Systems™ Mouse CACHD1 (NP_932154.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CACHD1 |
| Número de acceso | NP_932154.1 |
| ID de gen (Entrez) | 57685 |
| Alias de gen | cache domain containing 1, Cache domain-containing protein 1, KIAA1573VWFA and cache domain-containing protein 1, RP4-655E10.1, von Willebrand factor type A and cache domain containing 1, VWCD1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |