Learn More
Abcam Mouse brain tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Tienda Abcam ProductosDescripción
- Species: Mouse
- Tissue: brain
- Form: Liquid
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Western Blot |