Learn More
Abcam Mouse brain tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Código de producto. 32152237 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32152237 2 miligramos
1 options
Código de producto. 32152237 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1103512mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mouse brain cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: brain
  • Form: Liquid
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation