Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BMP-9 de ratón
Código de producto. p-7219764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135609 5 x 96 pruebas cada uno
17124863 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17135609 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM11RBX5
El BMP-9 de ratón cuantifica el BMP-9 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El BMP-9 de ratón cuantifica el BMP-9 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el BMP-9 de ratón natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento celular y de la diferenciación tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Los estudios en roedores sugieren que esta proteína desempeña una función en el hígado adulto y en la diferenciación de las neuronas colinérgicas del sistema nervioso central.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso BMP; BMP9; BMP-9; proteína morfogenética ósea; proteína 9 morfogenética ósea; Gdf2; GDF-2; factor 2 de diferenciación del crecimiento; factor 2 de crecimiento/diferenciación; HHT5
Intervalo del ensayo De 4 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9WV56
Símbolo de gen GDF2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BMP9
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min