Learn More
R&D Systems™ Mouse BMP-3b/GDF-10 (AAB46753.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | BMP-3 b/GDF-10 |
| Número de acceso | AAB46753.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2662 |
| Alias de gen | BIP, BMP3b, BMP-3 b, bone morphogenetic protein 3 B, Bone-inducing protein, GDF10, GDF-10, growth differentiation factor 10, Growth/differentiation factor 10 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |