Learn More
GIBCO™ Mouse (Balb-c) Microsomes
Código de producto. 10100979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10100979 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10100979 Proveedor GIBCO™ N.º de proveedor BCMCPL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de ratones Balb-c machos. Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente de dadores Agrupadas
Sexo Hombre
Forma física Congelado
Tissue Hígado
Cantidad 0,5 mL
Especie del huésped Ratón
Concentración 20 mg/ml
Tipo de producto Microsoma de ratón
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.
Formato Tubo
Localización subcelular Microsomas
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Gibco