missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse B7-H1/PD-L1 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18774427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18774427 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18774427 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB9078N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-L1/B7-H1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 929903
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9EP73
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H1/PD-L1 Met1-Thr239 Accession # Q9EP73
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especificidad de la prueba Detects mouse B7-H1/PD-L1 in direct ELISAs. Stains mouse B7-H7/PD-L1 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.