Learn More
R&D Systems™ Mouse APRIL/TNFSF13 (NP_076006.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18711897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18711897 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18711897 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    289.80€ / 10 microgramos
    Ahorro 17.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
génica APRIL/TNFSF13
Número de acceso NP_076006.2
ID de gen (Entrez) 8741
Alias de gen A proliferation-inducing ligand, APRILFLJ57090, CD256, CD256 antigen, TALL2, TALL-2, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 2, TNF-related death ligand 1, TNFSF13, TRDL1, TRDL-1, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13, tumor necrosis factor ligand superfamily member 13, tumor necrosis factor-like protein ZTNF2, tumor necrosis factor-related death ligand-1, ZTNF2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg