Learn More
TUBB3, Mouse, Clone: TU-20, Abnova™
Código de producto. 16019905
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16019905 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16019905 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB0907.100ug
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of TUBB3.
Sequence: ESESQGPK
Especificaciones
Antígeno TUBB3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TU-20
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of TUBB3.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
génica TUBB3
Alias de gen MC1R/TUBB4/beta-4
Símbolos de los genes TUBB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to amino acids 441-448 of human TUBB3.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10381
Especificidad de la prueba This antibody recognizes neuron-specific human betaIII-tubulin.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1