Learn More
Plasma Cell, Mouse, Clone: LIV3G11, Abnova™
Código de producto. 16050676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16050676 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16050676 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB11268.100ug
Mouse monoclonal antibody raised against Plasma Cell.
Especificaciones
Antígeno Plasma Cell
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Monoclonal
Clon LIV3G11
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against Plasma Cell.
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:400) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pancreatic cancer related serum mucin isolated from human.
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a