Learn More
Mouse anti-Mouse IgM[b], Clone: AF6-78, biotin, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15847258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15847258 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15847258 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553519
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
The AF6-78 antibody reacts specifically with mouse IgM of Igh-C[b] and related haplotypes (e.g., C57BL/6, C57BL/10, SJL, AKR, NZB). It does not react with IgM of Igh-C[a] or related haplotypes (e.g., BALB/c, C58, CBA, C3H/Bi, C3H/He, DBA/1, DBA/2, PL, RII
Host Species: Mouse
Clone: AF6-78
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: C57BL/10 mouse splenocytes
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mouse anti-Mouse IgM[b]
Clasificación Monoclonal
Clon AF6-78
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Biotin
Especie del huésped Mouse
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 κ