Learn More
Mouse anti-Mouse IgM[a], Clone: DS-1, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15807258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15807258 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15807258 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553514
The DS-1 antibody reacts specifically with mouse IgM of Igh-C[a] and related haplotypes (e.g., BALB/c, C58, CBA, C3H/Bi, C3H/He, DBA/1, DBA/2). It does not react with IgM of Igh-C[b], Igh-C[e], or related hapltypes (e.g., C57BL, SJL, A, AKR, NZB). DS-1 an
Host Species: Mouse
Clone: DS-1
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse NMRI Monoclonal Antibody TC31
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mouse anti-Mouse IgM[a]
Clasificación Monoclonal
Clon DS-1
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 κ