Learn More
Mouse anti-Mouse IgG1[a], Clone: 10.9, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15807248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15807248 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15807248
Marca: BD Biosciences 553499
This antibody is specific for mouse IgG1 of the Igh-C[a] and the c, d, e, f, g, h, n, o, and p haplotypes (e.g. BALB/c, C58, A, AKR, CBA, C3H, DBA/1, DBA/2, NZB, SWR). It has been reported not to react with IgG1 of the Igh-C[b] haplotype (e.g. C57BL/6, C5
Host Species: Mouse
Clone: 10.9
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mouse anti-Mouse IgG1[a]
Clasificación Monoclonal
Clon 10.9
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2a κ