Learn More
Streptococcus agalactiae, Mouse, Clone: Strep12-424.1, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Streptococcus agalactiae |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Strep12-424.1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Mouse monoclonal antibody raised against Streptococcus agalactiae. |
| Dilución | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | In PBS, pH 7.4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Native Streptococcus agalactiae cells isolated from mastitic milk. |
| Mostrar más |