Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15888498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15888498 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15888498 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 555878
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Mouse anti-Human IgG4
Clasificación Monoclonal
Clon JDC-14
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Isotype IgG1 κ