Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, HRP
Código de producto. 10070738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10070738 200 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10070738 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A10648
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Storage and reconstitution: when stored desiccated at or below -20°C, the lyophilized powder is stable for at least one year. Reconstitute using 200 μL PBS, pH 7.2, to yield a 1 mg/mL stock solution containing 0.02% thimerosal. After reconstitution, store product at 4°C. For prolonged storage after reconstitution, add glycerol to a final concentration of 50% (v/v), aliquot, and store at or below -20°C. When stored properly, the solution is stable for approximately three months.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human IgG1 Fc
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon HP6069
Conjugado HRP
Formulación PBS with 0.02% thimerosal
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IgG gamma 1.
Método de purificación Purified
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: thimerosal