Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
Beschreibung
Previous lots were labeled as Mouse anti-Human IgG1. Both descriptions are correct. Please reference https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3069872/ for clone information. Product will be shipped at Room Temperature.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Human IgG1 Fc |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HP6069 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | IgG gamma 1. |
| Método de purificación | Purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?