Learn More
Mouse anti-Human, Clone: R-10G, BD Pharmingen™
Código de producto. 15844369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15844369 0.1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15844369 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 565518
Mouse Monoclonal Antibody
Monoclonal antibody specifically detects in Human samples. It is validated for Western blot .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon R-10G
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human induced Pluripotent Stem Cell Line
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Reseach Use Only.