Learn More
FKBP10, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16109456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16109456 50 μL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 16109456 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00060681A01.50uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant FKBP10.
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase family. It is located in endoplasmic reticulum and acts as molecular chaperones. An alternatively spliced variant encoding different isoform has been found, but the biological validity of the variant is not determined. [provided by RefSeq
Sequence: ADVVEIRTLSRPSETCNETTKLGDFVRYHYNCSLLDGTQLFTSHDYGAPQEATLGANKVIEGLDTGLQGMCVGERRQLIVPPHLAHGESGARGV
Especificaciones
Antígeno FKBP10
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant FKBP10.
Formulación 50% glycerol
génica FKBP10
N.º de referencia del gen NM_021939
Alias de gen FKBP6/FKBP65/FLJ20683/FLJ22041/FLJ23833/hFKBP65
Símbolos de los genes FKBP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FKBP10 (NP_068758, 377 a.a. to 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60681
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only