Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Canine Ig Mix Secondary Antibody
Descripción
SA1-10636 detects canine Immunoglobulin. This antibody shows no cross-reactivity with bovine, equine, feline, rabbit, ovine, donkey, porcine, guinea pig, goat, or human immunoglobulin proteins. SA1-10636 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10636 immunogen is purified canine immunoglobulin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Canine Ig Mix |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DIG12-255.5 |
| Concentración | 1.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.2-7.4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified canine immunoglobulin. |
| Método de purificación | Protein A/G |
| Mostrar más |