missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adiponectin, Mouse, Clone: Adn279, Abnova™

Código de producto. 16017396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16017396 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16017396 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB8470.1mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native adiponectin.

Especificaciones

Antígeno Adiponectin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Adn279
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native adiponectin.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified adiponectin from human serum.
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recommended pairs for total adiponectin immunodetection in sandwich immunoassay (capture-detection) : Adn305-Adn279.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.