Learn More
R&D Systems™ Mouse ANGPTL7 (NP_001034643.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18761677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18761677 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18761677 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7
Número de acceso NP_001034643.1
ID de gen (Entrez) 10218
Alias de gen angiopoietin-like 7, Angiopoietin-like factor, Angiopoietin-like protein 7, angiopoietin-related protein 7, ANGPTL7, AngX, CDT6, CDT6angiopoietin-like factor (CDT6), Cornea-derived transcript 6 protein, dJ647M16.1, RP4-647M16.2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg