Learn More
R&D Systems™ Mouse AMIGO3 (NP_796249) VersaClone cDNA
Código de producto. 18756909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18756909 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18756909 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amphoterin-induced Gene and ORF 3
The Mouse AMIGO3 (NP_796249) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for AMIGO3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The AMIGO3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica AMIGO3
Número de acceso NP_796249
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1540bp
ID de gen (Entrez) 386724
Alias de gen adhesion molecule with Ig-like domain 3, ALI3, Alivin-3, AMIGO-3, amphoterin-induced gene and ORF 3, amphoterin-induced protein 3, KIAA1851, MGC120552
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación