Learn More
Mouse adrenal tissue lysate - total protein, 100 ug
Código de producto. 32144895 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32144895 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32144895 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab4019100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Mouse adrenal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adrenal
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot