Learn More
asecos™ Kit de montaje para anclaje al suelo de depósitos
Código de producto. 17806596 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (imperial):
2,78 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (imperial) unitSize
17806596 2,78 lb cada uno
1 options
Código de producto. 17806596 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31859
Este kit de montaje es ideal para anclar depósitos al suelo.
  • Compatible con todos los depósitos.
Especificaciones
Material Acero
Tipo Kit de montaje
Peso (imperial) 2,78 lb
Peso (métrico) 1.26 kg