Description
- Se requiere un soporte para calibrar el luminómetro portátil Junior usando el tubo de ensayo de luminiscencia LB 9517
- El tubo de ensayo de luminiscencia LB 9517 se utiliza para evaluar el rendimiento del luminómetro Junior
Specifications
Specifications
| Tipo | Placa de anclaje |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro portátil Junior LB 9509 |