Learn More
Brady™ Eslabón de conexión de polietileno moldeado
Código de producto. 11751296 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11751296 Negro 1 paquete
11741296 Blanco 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11751296 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 078248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15€
    66.02€ / paquete de 1
    Ahorro 1.13€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Nuestros eslabones de conexión de polietileno moldeado B-900 duraderos se utilizan para fijar de forma permanente tramos de cadena o para reparar eslabones de cadena y combinan con nuestros postes y cadenas.
  • Nuestros eslabones de conexión de polietileno B-900 duraderos se utilizan para fijar de forma permanente tramos de cadena o para reparar eslabones de cadena y son compatibles con nuestros postes y cadenas.
Especificaciones
Cantidad 36/paq.
Tipo de producto Eslabón de cadena
Color Negro
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Longitud (métrico) 50.8 mm
Longitud (imperial) Cajas de
Anchura (imperial) Cajas de
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de etiqueta Accesorios para puntales