Learn More
De Buyer™ Moldes para pasteles Moul'flex™
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Molde para pasteles |
| Material | Silicona de platino |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para hacer pasteles, postres, mousses, tartas, flanes o bizcochos. |
| Altura (métrico) | 42 mm |
| Cantidad | Cada uno |
| Forma | Redondo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De −40 hasta 280 °C |
| Volumen (métrico) | 1,9 L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?