Description
- Bomba potente y silenciosa
- Diseño ergonómico
- Botones pulsadores con agarre suave
- Válvula de doble seguridad
- Cono de pipeta esterilizable en autoclave
- Tres modos de velocidad: alta, baja y por gravedad
- Interruptor situado en la parte deslizante del controlador para facilitar su uso
- El indicador LED se enciende de color rojo cuando la batería está baja
- Funciona de manera continua durante 8 horas
- Filtro de membrana reemplazable para proteger el dispositivo frente a la entrada de contaminantes en la pipeta
- Se puede usar mientras se carga
Pipeteador, manipulación de líquidos
Specifications
Specifications
| Batería, tipo | Pilas NiMH de 1000 mAh |
| Puntas compatibles | Forma cónica |
| Color | Azul |
| Tipo de agarre | Botones pulsadores con agarre suave |
| Tipo | Controlador de pipeta |
| Volumen (métrico) | De 0.1 a 200 ml |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana de PTFE hidrófoba |
| Estilo de dedo | Botón pulsador |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas serológicas de vidrio o de plástico |
| Incluye | Pipeteador, cargador (enchufe para RU), soporte de sobremesa, soporte para montaje en pared, dos filtros de membrana de repuesto: 0.20μ m y 0.45μ m, manual de instrucciones, pilas |
| Show More |