Learn More
Aceite de motor, SAE 30W, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15266116 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15266116 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15266116 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S030W20K
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Aceite de motor, SAE 30W20.000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Motor Oil, SAE 30W
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 98.0
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 84.93
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio