Learn More
Wheaton™ Motor
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
28rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | 28rpm |
| Tensión | VDC 90 |
| Diámetro (métrico) | Eje: 7,9 mm |