Learn More
Motolimod, MedChemExpress
Código de producto. 16458507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458507 5 mg 5 miligramos
16495848 10 mg 10 miligramos
16453386 25 mg 25 miligramos
16491997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13773
MedChemExpress Motolimod (VTX-2337;VTX-378) is a selective Toll-like receptor 8 (TLR8) agonist, with an EC50 of approximately 100 nM.
Motolimod (VTX-2337
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Motolimod
Forma física Solid
CAS 926927-61-9
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H34N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo VTX-2337 VTX-378
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(C3=CC=C(C(N4CCCC4)=O)C=C3)C=C2N=C(N)C1)N(CCC)CCC
Peso molecular (g/mol) 458.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.6
Porcentaje de pureza 97.75%